Tisk…
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
SO195-12KG SO195-2.5KG SO195-50KGBL SO195-500GM
SPCMSO195-12KGEA 0 CZK
SPCMSO195-12KG SPCMSO195-2.5KG SPCMSO195-50KGBL SPCMSO195-500GM
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Saccharin sodium dihydrate
Form: Granular
Vzorec: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MDL Number: MFCD00151213
CAS číslo: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.