Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
SO108-50KGBL SO108-5KG SO108-500GM SO108-100GM
SPCMSO108-50KGBLEA 0 CZK
SPCMSO108-50KGBL SPCMSO108-5KG SPCMSO108-500GM SPCMSO108-100GM
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl USP
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl
Vzorec: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Bod tání: 219 °C
Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082340
CAS číslo: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.