Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, granular NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 78740 CZK
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, granular NF
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.