Tisk…
Betaine hydrochloride USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 84870 CZK
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaine hydrochloride USP
Betaine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011903
CAS číslo: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.