Tisk…
D(+)-Biotin, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 CZK
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotin, powder USP
D(+)-Biotin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Bod tání: 232…233 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005541
CAS číslo: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.5% Min.