Tisk…
Stearan sodný, powder NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 34930 CZK
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Stearan sodný, powder NF
Stearan sodný
Form: Powder
Vzorec: C₁₈H₃₅NaO₂
Bod tání: 288 °C
Hustota: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036404
CAS číslo: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 90% Min.