Tisk…
Glukonát sodný USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: D-glukonát sodný
S1286-12KG S1286-2.5KG S1286-500GM
SPCMS1286-12KGEA 29600 CZK
SPCMS1286-12KG SPCMS1286-2.5KG SPCMS1286-500GM
Glukonát sodný USP
Glukonát sodný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218.14
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064210
CAS číslo: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.