L(+)-Serin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S1023-1KG
S1023-25KGBL
S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA
97130
CZK
SPCMS1023-1KG
SPCMS1023-25KGBL
SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serin USP
L(+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₃H₇NO₃ MW: 105.09 Bod varu: 259 Bod tání: 215…225 °C Hustota: 1.6 g/cm³ (22 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS číslo: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,00846 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 98.5% Min. |