L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
PO210-12KG
PO210-2.5KG
PO210-50KGBL
SPCMPO210-12KGEA
53010
CZK
SPCMPO210-12KG
SPCMPO210-2.5KG
SPCMPO210-50KGBL
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, powder USP
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Form: Powder
Vzorec:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Bod tání: 70…80 °C Hustota: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150989 CAS číslo: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |