Tisk…
D-glukonát draselný, anhydrous USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 36460 CZK
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
D-glukonát draselný, anhydrous USP
D-glukonát draselný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Bod tání: 174…176 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
CAS číslo: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97% Min.