Tisk…
4-Aminobutyric acid
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 0 CZK
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod varu: 248
Bod tání: 202
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008226
CAS číslo: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.