Tisk…
Kyselina 4-aminobenzoová USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 CZK
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
Kyselina 4-aminobenzoová USP
Kyselina 4-aminobenzoová
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 340 °C (1013 hPa)
Bod tání: 188 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007894
CAS číslo: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.