Tisk…
Chlorid hlinitý hexahydrát USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 79660 CZK
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Chlorid hlinitý hexahydrát USP
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
Bod tání: ∼100 °C
Hustota: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 95% Min.