Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný, granular USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 35850 CZK
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Hydrogenuhličitan draselný, granular USP
Hydrogenuhličitan draselný
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5% Min.