Tisk…
Polysorbate 60 NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Sorbitan monostearát, ethoxylovaný
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 248170 CZK
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbate 60 NF
Polysorbate 60
Vzorec: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01780110
CAS číslo: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4