Tisk…
L(+)-Hydrogenvinan draselný USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 41670 CZK
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
L(+)-Hydrogenvinan draselný USP
L(+)-Hydrogenvinan draselný
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COOH
Bod tání: 250 °C
Hustota: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
CAS číslo: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.