Tisk…
L-Fenylalanin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: L-α-Fenylalanin
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 99880 CZK
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Fenylalanin USP
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 313
Bod tání: 173
Hustota: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064227
CAS číslo: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.