Tisk…
L-prolin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 26380 CZK
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L-prolin USP
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115.13
Bod varu: 245
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871