Tisk…
Potassium benzoate NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 25460 CZK
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Potassium benzoate NF
Potassium benzoate
Vzorec: C₇H₅KO₂
MW: 160.21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013061
CAS číslo: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.