Tisk…
Stearan hořečnatý BP, JP, NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 50860 CZK
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Stearan hořečnatý BP, JP, NF
Stearan hořečnatý
Vzorec: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591.25
Bod tání: 130…140 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036391
CAS číslo: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 4% Min.