Tisk…
Kyselina DL-jablečná NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 50560 CZK
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
Kyselina DL-jablečná NF
Kyselina DL-jablečná
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…132 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064212
CAS číslo: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.