Tisk…
Síran manganatý monohydrát, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
M1114-12KG M1114-2.5KG M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA 47190 CZK
SPCMM1114-12KG SPCMM1114-2.5KG SPCMM1114-50KGBL
Síran manganatý monohydrát, powder USP
Síran manganatý monohydrát
Form: Powder
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02
Bod tání: 700
Hustota: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.