Lanolin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
LA109-180KGBL
LA109-18KGBL
SPCMLA109-180KGBLEA
0
CZK
SPCMLA109-180KGBL
SPCMLA109-18KGBL
Lanolin USP
Lanolin
Bod tání:
38…44 °C Hustota: 0,932…0.945 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00081740 CAS číslo: 8006-54-0 EINECS: 232-348-6 Merck Index: 12,05371 |