Tisk…
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, granular USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
L1142-1KG L1142-50KGBL L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA 10610 CZK
SPCML1142-1KG SPCML1142-50KGBL SPCML1142-5KG
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, granular USP
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65
Bod tání: 263…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064564
CAS číslo: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.