Isopropyl palmitate NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms:
Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL
IS160-20LTMT
IS160-4LTGL
IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA
0
CZK
SPCMIS160-200LTBL
SPCMIS160-20LTMT
SPCMIS160-4LTGL
SPCMIS160-500MLGL
Isopropyl palmitate NF
Isopropyl palmitate
Vzorec:
C₁₉H₃₈O₂ MW: 298,51 g/mol Bod varu: 160 °C (2 mmHg) Bod tání: 13,5 °C Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008993 CAS číslo: 142-91-6 EINECS: 205-571-1 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 90% Min. |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...