Tisk…
Isopropyl myristate NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 155340 CZK
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropyl myristate NF
Isopropyl myristate
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0…1 °C
Hustota: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008982
CAS číslo: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 90% Min.