Tisk…
L-Arginin hydrochlorid USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: L(+)-Arginin hydrochlorid
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 113060 CZK
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginin hydrochlorid USP
L-Arginin hydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
Bod tání: 218 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064550
CAS číslo: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.