Tisk…
L(+)-Arginin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
A1334-12KGBL A1334-1KG A1334-25KGBL A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA 64650 CZK
SPCMA1334-12KGBL SPCMA1334-1KG SPCMA1334-25KGBL SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginin USP
L(+)-Arginin
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Bod varu: 368 °C (1013 hPa)
Bod tání: 238 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002635
CAS číslo: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.