Tisk…
Hydrochinon USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
HY113-2.5KG HY113-25KGBL HY113-50KGBL HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA 126230 CZK
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-25KGBL SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-500GM
Hydrochinon USP
Hydrochinon
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆H₄(OH)₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002339
CAS číslo: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.