Tisk…
Arabská guma, spray-dried powder NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Acacia, Acacia gum
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 56990 CZK
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
Arabská guma, spray-dried powder NF
Arabská guma
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081264
CAS číslo: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5