Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný, granular NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 50860 CZK
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
Hydrogenfosforečnan diamonný, granular NF
Hydrogenfosforečnan diamonný
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 96% Min.