Tisk…
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 76910 CZK
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 297 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116…118 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002353
CAS číslo: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.