Tisk…
EDTA didraselná sůl dihydrát 99, reagent
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 59750 CZK
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
EDTA didraselná sůl dihydrát 99, reagent
EDTA didraselná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46
Bod tání: 272
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150036
CAS číslo: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.