Tisk…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 0 CZK
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041928
CAS číslo: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.