Tisk…
Diethylenglykolmonoethylether
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 0 CZK
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
Diethylenglykolmonoethylether
Diethylenglykolmonoethylether
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002872
CAS číslo: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.