Tisk…
Acetanilid
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: N-Phenylacetamide
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 70470 CZK
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilid
Acetanilid
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17
Bod varu: 304
Bod tání: 115
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS číslo: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.