Tisk…
Amylacetát
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 165450 CZK
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Amylacetát
Amylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 149 °C (1013 hPa)
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009500
CAS číslo: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.