Tisk…
Dusičnan vizmutitý bazický, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 0 CZK
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Dusičnan vizmutitý bazický, powder USP
Dusičnan vizmutitý bazický
Form: Powder
Vzorec: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Hustota: 4,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064844
CAS číslo: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 79% Min.