Tisk…
Dextrin, žlutý, powder
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Dextrin
DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 13950 CZK
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dextrin, žlutý, powder
Dextrin
Form: Yellow Powder
Vzorec: (C₆H₁₂O₆)n
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081554
CAS číslo: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4