Tisk…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 0 CZK
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Bod vzplanutí: 188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006299
CAS číslo: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.