Tisk…
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 55460 CZK
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004289
CAS číslo: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.