Tisk…
Thiomerzal USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonyms: Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 CZK
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Thiomerzal USP
Thiomerzal
Vzorec: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404,82 g/mol
Bod tání: 232…233 °C
Bod vzplanutí: 250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013062
CAS číslo: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97% Min.