Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms:
Dipropylene glycol
D1207-200LTBL
D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA
100800
CZK
SPCMD1207-200LTBL
SPCMD1207-20LT
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Vzorec:
C₆H₁₄O₃ MW: 134,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051023 CAS číslo: 25265-71-8 EINECS: 246-770-3 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |