Tisk…
L(+)-cystein
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 37690 CZK
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-cystein
L(+)-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064306
CAS číslo: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.