Kyanokobalamin, crystalline USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL
CY105-100GMBL
CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA
0
CZK
SPCMCY105-1KGBL
SPCMCY105-100GMBL
SPCMCY105-25GM
Kyanokobalamin, crystalline USP
Kyanokobalamin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355.38 Bod tání: 320 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS číslo: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 96% Min. |