Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms:
Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
CR105-12KGBL
CR105-1KGBL
CR105-50KGBL
SPCMCR105-12KGBLEA
0
CZK
SPCMCR105-12KGBL
SPCMCR105-1KGBL
SPCMCR105-50KGBL
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Vzorec:
C₄H₉N₃O₂·1H₂O MW: 149.15 g/mol (131.13 anhy) |
MDL Number:
MFCD00071582 CAS číslo: 6020-87-7 EINECS: 200-306-6 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |