Tisk…
(±)-Kafr (synthetic) USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 209260 CZK
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
(±)-Kafr (synthetic) USP
(±)-Kafr
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24
Bod varu: 204
Bod tání: ∼180 °C
Hustota: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074738
CAS číslo: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III