Tisk…
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Chlorbutanol, 1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, Chlorobutanol
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 CZK
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₄H₇Cl₃O
MW: 177.46
Bod varu: 166
Bod tání: 78
MDL Number: MFCD02179352
CAS číslo: 57-15-8
EINECS: 200-317-6
Merck Index: 13,02148
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.