1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát ≥98.0% NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
CH122-12KGBL
CH122-2.5KG
CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA
0
CZK
SPCMCH122-12KGBL
SPCMCH122-2.5KG
SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát ≥98.0% NF
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec:
C₈H₁₆Cl₆O₃ MW: 186.46 Bod varu: 167 Bod tání: 78 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179352 CAS číslo: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 98% Min. |