Tisk…
1-Hexadekanol NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 51480 CZK
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadekanol NF
1-Hexadekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242.45
Bod varu: 305…330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…52 °C
Hustota: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004760
CAS číslo: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 90% Min.